Drukuj
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
OR33179-1G OR33179-5G
APOSOR33179-1GEA 392 PLN
APOSOR33179-1G APOSOR33179-5G
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁BrClNO₂
MW: 280.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663802
Numer CAS: 42718-20-7