Drukuj
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33149-1G OR33149-5G
APOSOR33149-1GEA 1350 PLN
APOSOR33149-1G APOSOR33149-5G
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formuła: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02570851
Numer CAS: 453557-75-0