Drukuj
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(4-Chlorobenzyl)urea
OR33123-1G OR33123-25G OR33123-5G
APOSOR33123-1GEA 899 PLN
APOSOR33123-1G APOSOR33123-25G APOSOR33123-5G
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
N-(4-Chlorobenzyl)urea
Formuła: C₈H₉ClN₂O
MW: 184.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01314630
Numer CAS: 65608-74-4