Drukuj
Kwas 3-cyjanofenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3312-25G OR3312-5G
APOSOR3312-25GEA 174 PLN
APOSOR3312-25G APOSOR3312-5G
Kwas 3-cyjanofenyloboronowy 98%
Kwas 3-cyjanofenyloboronowy
Formuła: C₇H₆BNO₂
Temp. topnienia: 298 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318967
Numer CAS: 150255-96-2