Drukuj
1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Methyl-3-indoleacetic acid, 2-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR33110-25G OR33110-5G
APOSOR33110-25GEA 2580 PLN
APOSOR33110-25G APOSOR33110-5G
1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
1-Methylindol-3-ylacetic acid
Formuła: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130160
Numer CAS: 1912-48-7