Drukuj
4-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR33061-1G OR33061-25G OR33061-5G
APOSOR33061-1GEA 899 PLN
APOSOR33061-1G APOSOR33061-25G APOSOR33061-5G
4-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
4-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formuła: C₁₁H₆ClNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00099688
Numer CAS: 39561-83-6