Drukuj
N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methoxybenzenecarboxamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-(1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-2-methoxybenzamide
OR32984-1G OR32984-5G
APOSOR32984-1GEA 1350 PLN
APOSOR32984-1G APOSOR32984-5G
N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methoxybenzenecarboxamide 95%
N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methoxybenzenecarboxamide
Formuła: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00665208
Numer CAS: 74201-13-1