Drukuj
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-{[(2E)-4-Oxo-4-phenylbut-2-en-2-yl]amino}acetonitrile
OR32964-1G OR32964-25G OR32964-5G
APOSOR32964-1GEA 899 PLN
APOSOR32964-1G APOSOR32964-25G APOSOR32964-5G
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile 95%
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00102733
Numer CAS: 56464-51-8