Drukuj
5-Isoquinolineboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3296-100MG OR3296-1G
APOSOR3296-100MGEA 160 PLN
APOSOR3296-100MG APOSOR3296-1G
5-Isoquinolineboronic acid 97%
5-Isoquinolineboronic acid
Formuła: C₉H₈BNO₂
MW: 172.98 g/mol
Temp. topnienia: 186…188 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03839356
Numer CAS: 371766-08-4