Drukuj
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32955-1G OR32955-5G
APOSOR32955-1GEA 609 PLN
APOSOR32955-1G APOSOR32955-5G
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139897
Numer CAS: 338783-23-6