Drukuj
Methyl 4-n-octyloxybenzoate 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-(octyloxy)benzoate
OR3295-100G OR3295-25G OR3295-5G
APOSOR3295-100GEA 385 PLN
APOSOR3295-100G APOSOR3295-25G APOSOR3295-5G
Methyl 4-n-octyloxybenzoate 99+%
Methyl-4-n-octyloxybenzoate
Formuła: C₁₆H₂₄O₃
MW: 264.360 g/mol
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070805
Numer CAS: 62435-37-4