Drukuj
chlorowodorek 3-(dimetyloamino)propiofenonu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32942-1G OR32942-5G
APOSOR32942-1GEA 131 PLN
APOSOR32942-1G APOSOR32942-5G
chlorowodorek 3-(dimetyloamino)propiofenonu 95%
chlorowodorek 3-(dimetyloamino)propiofenonu
Formuła: C₁₁H₁₆ClNO
MW: 213.71 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012481
Numer CAS: 879-72-1