Drukuj
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3294-25G OR3294-5G OR3294-100G
APOSOR3294-25GEA 1220 PLN
APOSOR3294-25G APOSOR3294-5G APOSOR3294-100G
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formuła: C₇H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 125 °C/10mmHg
Gęstość: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00086345
Numer CAS: 18113-04-7