Drukuj
Ethyl 1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32914-1G OR32914-5G OR32914-25G
APOSOR32914-1GEA 899 PLN
APOSOR32914-1G APOSOR32914-5G APOSOR32914-25G
Ethyl 1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formuła: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291.35 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01213113
Numer CAS: 349397-64-4