Drukuj
Ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32913-1G OR32913-5G OR32913-25G
APOSOR32913-1GEA 899 PLN
APOSOR32913-1G APOSOR32913-5G APOSOR32913-25G
Ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formuła: C₁₅H₁₈ClNO₃
MW: 295.77 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01213111
Numer CAS: 349397-63-3