Drukuj
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32835-1G OR32835-5G
APOSOR32835-1GEA 812 PLN
APOSOR32835-1G APOSOR32835-5G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139865
Numer CAS: 338755-21-8