Drukuj
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32828-1G OR32828-5G
APOSOR32828-1GEA 1680 PLN
APOSOR32828-1G APOSOR32828-5G
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole
Formuła: C₃H₃ClN₂S
MW: 134.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00202055
Numer CAS: 53645-99-1