Drukuj
Ethyl 1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32796-1G OR32796-5G
APOSOR32796-1GEA 1530 PLN
APOSOR32796-1G APOSOR32796-5G
Ethyl 1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formuła: C₁₄H₁₈N₂O₃
MW: 262.31 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973727
Numer CAS: 886360-68-5