Drukuj
6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-(Piperidin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32793-1G OR32793-5G
APOSOR32793-1GEA 1530 PLN
APOSOR32793-1G APOSOR32793-5G
6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
6-Piperidinonicotinaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04117814
Numer CAS: 241816-11-5