Drukuj
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32759-1G OR32759-5G
APOSOR32759-1GEA 2690 PLN
APOSOR32759-1G APOSOR32759-5G
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline
Formuła: C₉H₁₁Cl₂NO₂
MW: 236.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00974413
Numer CAS: 339278-77-2