Drukuj
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5-one
OR32757-1G OR32757-5G
APOSOR32757-1GEA 1350 PLN
APOSOR32757-1G APOSOR32757-5G
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00832526
Numer CAS: 51254-00-3