Drukuj
Nicotinanilide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR32725-5G OR32725-1G
APOSOR32725-5GEA 363 PLN
APOSOR32725-5G APOSOR32725-1G
Nicotinanilide 95%
Nicotinanilide
Formuła: C₁₂H₁₀N₂O
Temp. topnienia: 119…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023572
Numer CAS: 1752-96-1