Drukuj
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32719-1G OR32719-5G OR32719-25G
APOSOR32719-1GEA 662 PLN
APOSOR32719-1G APOSOR32719-5G APOSOR32719-25G
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 97%
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Formuła: C₉H₉N₃O
MW: 175.1900 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100214
Numer CAS: 103755-58-4