Drukuj
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-(cyanomethoxy)benzoate
OR32715-1G OR32715-5G
APOSOR32715-1GEA 609 PLN
APOSOR32715-1G APOSOR32715-5G
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate
Formuła: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01924694
Numer CAS: 1641-00-5