Drukuj
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 853 PLN
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
2-Bromo-5-formylpyridine
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. topnienia: 104…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115419
Numer CAS: 149806-06-4