Drukuj
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32675-1G OR32675-5G
APOSOR32675-1GEA 1350 PLN
APOSOR32675-1G APOSOR32675-5G
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione
Formuła: C₁₄H₁₆O₂
MW: 216.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425758
Numer CAS: 29638-71-9