Drukuj
2-Chloro-5-methyl[1,6]naphthyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-5-methyl-1,6-naphthyridine
OR32650-1G OR32650-250MG
APOSOR32650-1GEA 2900 PLN
APOSOR32650-1G APOSOR32650-250MG
2-Chloro-5-methyl[1,6]naphthyridine 95%
2-Chloro-5-methyl[1,6]naphthyridine
Formuła: C₉H₇ClN₂
MW: 178.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01443634
Numer CAS: 140692-93-9