Drukuj
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32612-1G OR32612-5G
APOSOR32612-1GEA 899 PLN
APOSOR32612-1G APOSOR32612-5G
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formuła: C₁₄H₁₉N₃
MW: 229.33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00202004
Numer CAS: 92326-91-5