Drukuj
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR32590-25G OR32590-5G
APOSOR32590-25GEA 2350 PLN
APOSOR32590-25G APOSOR32590-5G
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁Cl₂NO₂
MW: 236.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00196831
Numer CAS: 42718-19-4