Drukuj
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32548-1G OR32548-25G OR32548-5G
APOSOR32548-1GEA 899 PLN
APOSOR32548-1G APOSOR32548-25G APOSOR32548-5G
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone 95%
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664263
Numer CAS: 91061-42-6