Drukuj
Ethyl 1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32502-1G OR32502-5G
APOSOR32502-1GEA 1530 PLN
APOSOR32502-1G APOSOR32502-5G
Ethyl 1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formuła: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.31 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663786
Numer CAS: 886360-88-9