Drukuj
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
OR32485-1G OR32485-5G
APOSOR32485-1GEA 691 PLN
APOSOR32485-1G APOSOR32485-5G
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇ClN₂O₂
MW: 222.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425733
Numer CAS: 313674-12-3