Drukuj
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (E)-1-(5-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32472-1G OR32472-25G OR32472-5G
APOSOR32472-1GEA 899 PLN
APOSOR32472-1G APOSOR32472-25G APOSOR32472-5G
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formuła: C₉H₁₀BrNOS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00098108
Numer CAS: 938176-46-6