Drukuj
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32458-1G OR32458-5G
APOSOR32458-1GEA 899 PLN
APOSOR32458-1G APOSOR32458-5G
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formuła: C₁₃H₁₅N₃O
MW: 229.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01412243
Numer CAS: 14761-40-1