Drukuj
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-aminobenzoate
OR3240-25G OR3240-5G OR3240-100G
APOSOR3240-25GEA 124 PLN
APOSOR3240-25G APOSOR3240-5G APOSOR3240-100G
tert-Butyl-4-aminobenzoate
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.2423 g/mol
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00665790
Numer CAS: 18144-47-3