Drukuj
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR323299-100G OR323299-1KG OR323299-500G
APOSOR323299-100GEA 110 PLN
APOSOR323299-100G APOSOR323299-1KG APOSOR323299-500G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formuła: C₇H₁₃NO₄
Temp. topnienia: 87…90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002690
Numer CAS: 4530-20-5