Drukuj
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR323280-100G OR323280-25G OR323280-5G
APOSOR323280-100GEA 830 PLN
APOSOR323280-100G APOSOR323280-25G APOSOR323280-5G
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy 95%
Kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy
Formuła: C₁₆H₁₃NO₃S
Temp. topnienia: 215…217 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003998
Numer CAS: 82-76-8