Drukuj
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dibromomaleimide
OR323258-5G OR323258-25G
APOSOR323258-5GEA 356 PLN
APOSOR323258-5G APOSOR323258-25G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Formuła: C4HBr2NO2
Temp. topnienia: 228…231 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00185696
Numer CAS: 1122-10-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II