Drukuj
1,4-Dibromobutan
Dostawca: Apollo Scientific
OR323244-500G OR323244-100G OR323244-1KG
APOSOR323244-500GEA 290 PLN
APOSOR323244-500G APOSOR323244-100G APOSOR323244-1KG
1,4-Dibromobutan
1,4-Dibromobutan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Temp. Wrzenia: 63…65 °C
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000261
Numer CAS: 110-52-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III