Drukuj
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3230-1G OR3230-250MG
APOSOR3230-1GEA 153 PLN
APOSOR3230-1G APOSOR3230-250MG
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
Formuła: C₄H₃N₃S
Temp. topnienia: 204…208 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08275724
Numer CAS: 51640-52-9