Drukuj
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR322770-1G OR322770-250MG
APOSOR322770-1GEA 2170 PLN
APOSOR322770-1G APOSOR322770-250MG
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine
Formuła: C₁₁H₁₈N₄
Temp. topnienia: 101…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001209
Numer CAS: 54998-08-2
Jednostka: 3259
ADR: 8,III