Drukuj
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR32269-1G OR32269-5G
APOSOR32269-1GEA 1350 PLN
APOSOR32269-1G APOSOR32269-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formuła: C₆H₁₁N₃
MW: 125.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02255831
Numer CAS: 3524-33-2