Drukuj
5-tert-Butyl-3-ethyl 1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3,5-dicarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR322647-1G OR322647-250MG OR322647-5G
APOSOR322647-1GEA 598 PLN
APOSOR322647-1G APOSOR322647-250MG APOSOR322647-5G
5-tert-Butyl-3-ethyl 1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3,5-dicarboxylate 95%
5-tert-Butyl-3-ethyl 1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3,5-dicarboxylate
Formuła: C₁₄H₂₁N₃O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12028385
Numer CAS: 518990-23-3