Drukuj
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR322457-1G OR322457-5G
APOSOR322457-1GEA 269 PLN
APOSOR322457-1G APOSOR322457-5G
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
3-Nitrosalicylaldehyde
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. topnienia: 105…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041874
Numer CAS: 5274-70-4