Drukuj
Akrylan metylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester metylowy kwasu akrylowego
OR322452-500ML OR322452-2500M
APOSOR322452-500MLEA 363 PLN
APOSOR322452-500ML APOSOR322452-2500M
Akrylan metylu 99%
Akrylan metylu
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0.956 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008627
Numer CAS: 96-33-3
Jednostka: 1919
ADR: 3 II