Drukuj
2-Metoksy-4-winylofenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-vinylanisole
OR322411-1G OR322411-5G OR322411-25G
APOSOR322411-1GEA 218 PLN
APOSOR322411-1G APOSOR322411-5G APOSOR322411-25G
2-Metoksy-4-winylofenol
2-Metoksy-4-winylofenol
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 108…110 °C
Temp. topnienia: 25…29 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015437
Numer CAS: 7786-61-0