Drukuj
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DABCO
OR322352-1KG OR322352-500G OR322352-100G
APOSOR322352-1KGEA 348 PLN
APOSOR322352-1KG APOSOR322352-500G APOSOR322352-100G
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan
Formuła: C₆H₁₂N₂
MW: 112.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 174 °C/760mmHg
Temp. topnienia: 156…159 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006689
Numer CAS: 280-57-9
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09801