Drukuj
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR322298-1G OR322298-100MG OR322298-250MG OR322298-500MG
APOSOR322298-1GEA 351 PLN
APOSOR322298-1G APOSOR322298-100MG APOSOR322298-250MG APOSOR322298-500MG
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Formuła: C9H6N2O3
Temp. topnienia: 267…268 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 1204-75-7