Drukuj
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
OR322260-100G OR322260-25G
APOSOR322260-100GEA 1450 PLN
APOSOR322260-100G APOSOR322260-25G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formuła: C₁₉H₁₅OP
Temp. topnienia: 112…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013367
Numer CAS: 50777-76-9