Drukuj
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR322250-1G OR322250-5G
APOSOR322250-1GEA 284 PLN
APOSOR322250-1G APOSOR322250-5G
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
3-Phenylpropiolaldehyde
Formuła: C₉H₆O
Temp. Wrzenia: 118 °C/13mmHg
Gęstość: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006995
Numer CAS: 2579-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-942-0